Learn More
Bel-Art™ Sistema di etichettatura protettivo SP Scienceware™: Erogatori di nastro
Codice prodotto. 10342671
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Silver
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10342671 Silver Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10342671 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F134500000
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizza un erogatore di nastro per coprire e proteggere completamente le etichette
Il sistema di etichettatura protettiva fornisce etichette in grado di resistere alle difficili condizioni di laboratorio. Il nastro trasparente protegge le etichette in congelatori e autoclavi e da acidi, alcali e solventi organici. I risultati dei test dimostrano che il nastro rimane saldamente fissato senza scolorirsi dopo essere stato autoclavato per 40 minuti a 125° C (258° F), nonché dopo una settimana in azoto liquido a -196° C (-321° F). Tutti i nastri hanno uno spessore di 1 mil (0.001 poll.) con 1 mil (0.001 poll.) di adesivo acrilico.
  • Il resistente erogatore di nastro è stampato in robusta plastica ABS con una lama di taglio seghettata in acciaio; il rotolo di nastro viene tenuto in posizione da un rullo in alluminio e coperchio caricato a molla
  • La base in acciaio pesante con rivestimento epossidico opzionale riduce lo scivolamento sul banco quando viene distribuito il nastro; è dotata di quattro piedini in gomma antiscivolo e di viti
  • Il nastro in polipropilene trasparente ha un'elevata resistenza alle sostanze chimiche e all'umidità; offre grande versatilità per l'utilizzo in laboratorio per impieghi pesanti
  • Le etichette in carta bianca sono scrivibili con qualsiasi tipo di pennarello; perfette per l'utilizzo sotto il nastro trasparente per etichettare articoli da laboratorio, flaconi o campioni
Specifica
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore Silver
Display Consignment
Finitura Gloss, Reflective
Formato Rotolo
Materiale Plastica ABS
Lati stampabili Top
Print Technology Ink Jet
Product Type Erogatori di nastro
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per etichettare contenitori, armadi, cassetti, libri e apparecchiature di laboratorio
Include Erogatore di nastro, tagliente in acciaio e rullo in alluminio
Quantità Confezioni singole
Size 20.6 x 11.7 x 6 cm
Dimensioni (L x P) 20.6 x 11.7cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.13 in
Lunghezza (sistema metrico) 20.65 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.62 in
Larghezza (sistema metrico) 11.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.38 in
Altezza (sistema metrico) 6 cm