Learn More
Bel-Art™ Etichette circolari con simbolo di radiazione SP Scienceware™
Codice prodotto. 10150531
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10150531 Giallo pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10150531 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F133590000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.30€
    46.72€ / pezzi 1000
    Risparmia 12.58€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I punti adesivi aderiscono alla plastica e al vetro per identificare gli articoli da laboratorio caldi
  • Stampato con simbolo di radiazione su sfondo giallo
  • Codifica a colori conforme alle normative OSHA
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA
Tipo di adesivo Peel and Stick
Colore Giallo
Display Manual Handling Risk
Finitura Semi-gloss
Formato Rotolo
Materiale Coated Paper
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Etichette circolari con simbolo di radiazione
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per identificare provette radioattive
Quantità Scatola da 12
Size 0.25 in. (6.35 mm) dia.
Dimensioni (L x P) 0.25 x 0.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.25 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.25 pollici
Diametro (sistema metrico) 0.63 cm