Learn More
Bel-Art™ Riduttori ad attacco rapido SP Scienceware™
Codice prodotto. 15595604
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
Da 0.25 a 0.375 in
Da utilizzare con:
6 e 8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Da utilizzare con unitSize
15595604 Da 0.25 a 0.375 in 6 e 8 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15595604 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H197280000
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ciascuno è costituito da due connettori scanalati in polietilene che si assemblano saldamente ad un cono centrale maschio-femmina
Collegamenti in polietilene maschio/femmina intercambiabili
  • Tutte le misure sono intercambiabili per realizzare combinazioni di riduzione
  • Per l'uso nel collegamento e nello scollegamento di linee del vuoto e altri gruppi di tubi
  • Utilizzo possibile a temperature fino a 80 °C (176 °F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno Da 0.25 a 0.375 in
Materiale Polietilene
Da utilizzare con 6 e 8 mm
Include Due connettori scanalati, maschio e femmina
Colore White
Product Type Sgancio rapido
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.