Learn More
Bel-Art™ Tappi a vite e rubinetti di ricambio SP Scienceware™
Descrizione
Polypropylene body has Teflon™ PTFE plug, washer and bright red handle
- Tappo a tre vie per aspirazione a vuoto, arresto e rilascio del vuoto
- La parte conica si adatta alle porte dell’essiccatore
Utilizzo sui modelli di essiccatore: 08-594-15A, 08-594-16A, 08-594-15B, 08-594-16B, 08-594-15C, 08-594-16C, 01-817-50
Specifica
Specifica
| Tipo | Rubinetto d’arresto a 3 via |
| Foro spina | 0.24 in. x 0.38 in. O.D. |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vacuum Desiccator Cabinets |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Essiccatori Scienceware™, salva spazio e modelli 360 Techni-Dome™ |
| Include | Rondella, manico rosso brillante ad alta visibilità con dado |
| Plug Material | PTFE |
| Outlet Port | Male Slip |
| Connectors | 3-way |
Teflon™ è un marchio registrato della Chemours Company FC LLC, utilizzato su licenza da Bel-Arts Products, Inc.