Learn More
Bel-Art™ Flaconi per liquido di lavaggio SP Scienceware™ Right-to-Know, con sfiato di sicurezza ed etichettatura GHS
Codice prodotto. 15509991
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Assortiti
Diclorometano
Etanolo
Etilacetato
Ipoclorito di sodio (candeggina)
Isopropanolo
Metanolo
Metiletilchetone
Olio lubrificante
Soluzione salina isotonica
Toluene
Colore:
Assortiti
Blu
Blue
Giallo
Rosso
Verde
naturale
Quantità:
2/conf.
4/conf.
Dimensione della confezione:
2 confezioni
4 confezioni
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Chemical Label Colore Quantità Dimensione della confezione
15509991 500 mL Etanolo naturale 4/conf. 4 confezioni
15579971 500 mL Acetone Rosso 4/conf. 4 confezioni
15539981 500 mL Olio lubrificante naturale 4/conf. 4 confezioni
15599971 500 mL Acqua deionizzata Blu 4/conf. 4 confezioni
15519981 500 mL Etilacetato Verde 4/conf. 4 confezioni
15589981 500 mL Toluene Rosso 4/conf. 4 confezioni
15589971 500 mL Diclorometano Giallo 4/conf. 4 confezioni
15509981 500 mL Acqua distillata Blu 4/conf. 4 confezioni
15529981 500 mL Isopropanolo Giallo 4/conf. 4 confezioni
15569981 500 mL Soluzione salina isotonica naturale 4/conf. 4 confezioni
15549981 500 mL Metanolo Verde 4/conf. 4 confezioni
15579981 500 mL Ipoclorito di sodio (candeggina) Giallo 4/conf. 4 confezioni
15599981 500 mL Acqua Blue 4/conf. 4 confezioni
15519991 500 mL Assortiti Assortiti 4/conf. 4 confezioni
15559981 500 mL Metiletilchetone Verde 4/conf. 4 confezioni
15559991 1000 mL Metanolo Verde 2/conf. 2 confezioni
15529991 1000 mL Acetone Rosso 2/conf. 2 confezioni
15549991 1000 mL Isopropanolo Giallo 2/conf. 2 confezioni
15539991 1000 mL Acqua distillata Blu 2/conf. 2 confezioni
15579991 1000 mL Etanolo naturale 2/conf. 2 confezioni
15589991 1000 mL Assortiti Assortiti 4/conf. 4 confezioni
15569991 1000 mL Ipoclorito di sodio (candeggina) Giallo 2/conf. 2 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Codice prodotto. 15509991 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F124160019
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La valvola appositamente progettata impedisce l'accumulo di pressione che elimina la formazione di gocce chimiche potenzialmente pericolose; consente l'erogazione del flacone per liquido di lavaggio in posizione verticale o invertita
Specially designed valve prevents pressure build-up that eliminates potentially dangerous chemical drips; allows dispensing of wash bottle in upright or inverted position
  • Imboccatura ampia da 53 mm (2 in) per facilità di riempimento
  • Flaconi semitrasparenti in LDPE con tappi con codifica a colori per un'agevole identificazione
  • Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, simboli e diciture GHS, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
  • Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS
  • Per metiletilchetone e toluene non è prevista una valvola di sfiato
  • Confezionati 4 per sacchetto, uno ciascuno di: acetone, isopropanolo, candeggina ed etanolo
  • Il flacone per l'ipoclorito di sodio è in LDPE bianco per la protezione dalla luce con lunghezza d'onda compresa tra 230 e 450 nm
Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS.
Compliance
Requisiti del sistema GHS (Globally Harmonized System) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici e dell'HazCom 2012 dell'OSHA relativi alle etichette sul luogo di lavoro
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore naturale
Materiale LDPE
Quantità 4/conf.
Sterilità Non sterile
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Wide, Threaded
Chemical Label Etanolo
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Forma Cilindrico
Monouso Reusable
Product Type Safety-vented Wash Bottle