Learn More
- Home
- Products
- Bottles, Jars and Jugs
- Bottles
- Wash Bottles
- Bel-Art™ Flaconi per liquido di lavaggio SP Scienceware™ Right-to-Know, con sfiato di sicurezza ed etichettatura GHS
Bel-Art™ Flaconi per liquido di lavaggio SP Scienceware™ Right-to-Know, con sfiato di sicurezza ed etichettatura GHS
Codice prodotto. 15579981| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Colore | Quantità | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15579981 | 500 mL | Ipoclorito di sodio (candeggina) | Giallo | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15579971 | 500 mL | Acetone | Rosso | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15539981 | 500 mL | Olio lubrificante | naturale | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15599971 | 500 mL | Acqua deionizzata | Blu | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15519981 | 500 mL | Etilacetato | Verde | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15589981 | 500 mL | Toluene | Rosso | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15589971 | 500 mL | Diclorometano | Giallo | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15509981 | 500 mL | Acqua distillata | Blu | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15529981 | 500 mL | Isopropanolo | Giallo | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15569981 | 500 mL | Soluzione salina isotonica | naturale | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15549981 | 500 mL | Metanolo | Verde | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15599981 | 500 mL | Acqua | Blue | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15509991 | 500 mL | Etanolo | naturale | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15519991 | 500 mL | Assortiti | Assortiti | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15559981 | 500 mL | Metiletilchetone | Verde | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15559991 | 1000 mL | Metanolo | Verde | 2/conf. | 2 confezioni |
| 15529991 | 1000 mL | Acetone | Rosso | 2/conf. | 2 confezioni |
| 15549991 | 1000 mL | Isopropanolo | Giallo | 2/conf. | 2 confezioni |
| 15539991 | 1000 mL | Acqua distillata | Blu | 2/conf. | 2 confezioni |
| 15579991 | 1000 mL | Etanolo | naturale | 2/conf. | 2 confezioni |
| 15589991 | 1000 mL | Assortiti | Assortiti | 4/conf. | 4 confezioni |
| 15569991 | 1000 mL | Ipoclorito di sodio (candeggina) | Giallo | 2/conf. | 2 confezioni |
Descrizione
Specially designed valve prevents pressure build-up that eliminates potentially dangerous chemical drips; allows dispensing of wash bottle in upright or inverted position
- Imboccatura ampia da 53 mm (2 in) per facilità di riempimento
- Flaconi semitrasparenti in LDPE con tappi con codifica a colori per un'agevole identificazione
- Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, simboli e diciture GHS, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
- Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS
- Per metiletilchetone e toluene non è prevista una valvola di sfiato
- Confezionati 4 per sacchetto, uno ciascuno di: acetone, isopropanolo, candeggina ed etanolo
- Il flacone per l'ipoclorito di sodio è in LDPE bianco per la protezione dalla luce con lunghezza d'onda compresa tra 230 e 450 nm
Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS.
Compliance
Requisiti del sistema GHS (Globally Harmonized System) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici e dell'HazCom 2012 dell'OSHA relativi alle etichette sul luogo di lavoro
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 once, 500 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 once |
| Colore | Giallo |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 4/conf. |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Bocca | Wide, Threaded |
| Forma | Cilindrico |
| Product Type | Safety-vented Wash Bottle |
| Chemical Label | Ipoclorito di sodio (candeggina) |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |