Learn More
Bel-Art™ Kit base di livellamento per flussometro Riteflow™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 10743694
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Assicura che il flussometro sia esattamente verticale eliminando gli errori causati dall'attrito tra il galleggiante e il tubo di flusso
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10743694 Assicura che il flussometro sia esattamente verticale eliminando gli errori causati dall'attrito tra il galleggiante e il tubo di flusso Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10743694 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H404041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    179.01€ / pezzi 1
    Risparmia 7.99€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Assicura che il flussometro sia esattamente verticale eliminando gli errori causati dall'attrito tra il galleggiante e il tubo di flusso
  • Base triangolare in Plexiglas™ da 15.2 cm (6 pollici)
  • Tre piedi regolabili
  • Livellamento delle fiale
  • Per l'uso con flussometri montati Riteflow
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Codice catalogo dei flussometri Scienceware: Serie11-163-75 e -77
Tipo Kit base per livellamento
Da utilizzare con (applicazione) Assicura che il flussometro sia esattamente verticale eliminando gli errori causati dall'attrito tra il galleggiante e il tubo di flusso
Size 15.2 cm (6 in.)