Learn More
Bel-Art™ Portapipette rotante SP Scienceware™
Descrizione
Holds up to of 94 pipettes and rotates on a central vertical axis for convenient selection
- Fino a 94 celle
- Il disco rotante inferiore è composto da quattro vaschette concentriche con lati rastremati e aperte sul fondo che supportano e proteggono le punte
- Il disco rotante superiore è dotato di una griglia concentrica parallela al disco inferiore che mantiene le pipette in posizione verticale
- Il liquido che fuoriesce dalle punte delle pipette viene trattenuto nella parte superiore della base fissa grazie al bordino esterno
- Il baricentro basso stabilizza il sostegno
- I dischi rotanti hanno un diametro di 18 cm (7.125 pollici)
- Dimensioni: 23 x 48 cm (9 x 18.9 pollici)
- Istruzioni per il montaggio rapido incluse
Specifica
Specifica
| Capacità | Pipettes |
| Posizioni | 94 |
| Forma | Round |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni (L x P) | 23 X 48 cm (9 x 18.9 poll.) |
| Altezza (sistema imperiale) | 18.9 pollici |
| Product Type | Pipette Holder |
| Ripiani | None |
| Altezza (sistema metrico) | 48 cm |