Learn More
Bel-Art™ Rack girevoli per imbuti separatori SP Scienceware™
Codice prodotto. 11765074
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11765074 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11765074 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H189640000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    190.09€ / pezzi 1
    Risparmia 37.91€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Si compone di una base rettangolare, una colonna avvitabile e un disco di supporto tenuti in posizione da un morsetto a vite
  • Il disco di supporto è completamente regolabile fino a 21 pollici
  • I fori di supporto per imbuti sono ad apertura frontale per facilitare la rimozione e il posizionamento degli imbuti separatori
  • Con 18 clip per inserto utilizzate per alloggiare imbuti separatori di diverse dimensioni
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Imbuto da 6 x 500 a 1000 ml
Materiale Acciaio
Posizioni 6
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Seperatory Funnels
Size 350 x 530 mm
Dimensioni (L x P x A) 21 x 21 x 21 pollici (53.34 x 53.34 x 53 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 53.34 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 21 in.
Larghezza (sistema imperiale) 21 in.
Altezza (sistema imperiale) 21 in.
Include Base, Uprights, Racks, Insert Clips
Product Type Rack per imbuti
Altezza (sistema metrico) 53 cm
Larghezza (sistema metrico) 53.34 cm