Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Safety Cutter
Easily and safely cut LabMat™ liners, plastic “clamshell” packaging, shrink wrap, paper, etc.
Marca:  Bel-Art™ F21012-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 16420745
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Faster and safer than scissors or utility knives: will not cut fingers
  • Ceramic blade stays rust-free and remains sharp longer than stainless steel blades
  • Blade does not need to be covered for safety
  • Elongated tear-drop shape measures 2.37 x 1.18 x 0.18 in. (6 x 3 x 0.5cm)
Specifica
Specifica
Ceramic
Safety Cutter
Easily cuts LabMat™ liner, clamshell packaging, Plastic bags, Shrink-wrap, Paper and much more