Learn More
Bel-Art™ Safety Waste Jug
Codice prodotto. 30193434
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
22,000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30193434 22,000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30193434 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H119190000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    174.60€ / pezzi 1
    Risparmia 18.40€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-03-2027
Easy-to-use to use pouring spout.
  • Flared and angled funnel for easy filling
  • Snap-on lid traps fumes
  • Additional screw on cap for transport
  • Transparent for viewing fluid level
  • Large smooth area for labeling and writing space
  • Graduated in US gallons
Specifica
Capacità 703.99 oz., 22000 mL
Capacità (sistema metrico) 22,000 mL
Colore Translucent
Include Flared and angled funnel top, 64mm neck opening
Materiale HDPE
Sterilità Non sterile
Closure Included Sì
Graduated Yes
Bocca Wide, Threaded
Altezza (sistema metrico) 381 mm
Larghezza (sistema imperiale) 302 mm
Altezza (sistema imperiale) 15 in.
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 43 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 5 gal.
Forma Cilindrico
Monouso Reusable
Product Type Square Jug