Learn More
Bel-Art™ Sistema raccoglitore e contenitore Samplit™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 10297143
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18.4 cm
Sterilità:
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
10297143 18.4 cm Sterili pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10297143 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H369150000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    248.56€ / pezzi 25
    Risparmia 27.44€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Con robusta sessola per campionamento incorporata che si inserisce in un apposito contenitore a tenuta ermetica da 190 ml (6.5 once), garantendo un isolamento sicuro ed efficiente del materiale
  • La sessola rigida è realizzata in polistirene antiurto bianco è sufficientemente resistente per il carotaggio di elementi semi-solidi come formaggio e gelato, ma anche per terreno o materiali granulari
  • Un manico con nervatura fornisce un presa eccellente per spingere e ruotare la sessola
  • La profondità e la forma della sessola mantengono i campioni contenuti e consentono di riempire in modo facile il contenitore in stirene trasparente
  • Fornita con etichette per l'identificazione dei campioni
  • Rack per flaconi per centrifuga Scienceware Poxygrid™ (codice produttore .198560250) da utilizzare per conservare e trasportare i contenitori Samplit
Order Info
Lunghezza complessiva del sistema: 7 1/4 pollici (18.5 cm).
Sterilized products are not returnable.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.5 once
Capacità (sistema metrico) 190 ml
Colore Bianco
Product Type Sessola Samplit™
Lunghezza (sistema imperiale) 7.25 in.
Include Contenitori trasparenti a tenuta stagna da 190 ml A 11 x diametro interno di 4.7 cm confezionati singolarmente con etichette per l'identificazione
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Con nervatura
Lunghezza (sistema metrico) 18.4 cm
Sterilità Sterili