Learn More
Bel-Art™ Rack di fiale per scintillazione SP Scienceware™
Codice prodotto. 11833182
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Vials
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11833182 Vials Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11833182 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F185120000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.40€
    48.19€ / pezzi 1
    Risparmia 19.21€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la preparazione di campioni dall'inizio alla fine
  • Può contenere 24 fiale per scintillazione del diametro di 30 mm per la conservazione, la manipolazione e la preparazione dei campioni
  • Design resistente e stabile stampato in polipropilene resistente alla corrosione
  • Autoclavabile
  • Ripiano alto 4.4 cm (1.75 in)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità Vials
Materiale Polipropilene
Posizioni 24
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiale per scintillazione da 30 mm di diametro
Quantità Pk. of 1
Dimensioni (L x P x A) 11,75 x 5 x 3,75 in. (29,8 x 12,7 x 9,5 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 29,8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11,75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema imperiale) 3,75 in.
Product Type Rack, fiala
Diametro (sistema metrico) interno 30 mm
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 9,5 cm
Matrice 8 x 3
Larghezza (sistema metrico) 12,7 cm