Learn More
Bel-Art™ Essiccatori ad armadio automatici SP Scienceware™ Secador™: Modelli verticali
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
Marca:  Bel-Art™ F42074-1228
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.57000kg
Codice prodotto. 11846890
  • 1400.00€ / Pezzo
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
Gli essiccatori ad armadio dal design accattivante e dalla struttura robusta della linea Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile dei prodotti sensibili all'umidità e alla luce.
  • Il sistema brevettato di deumidificazione elettronica riduce l'umidità e fa circolare automaticamente l'aria secca; in questo modo non è più necessario monitorare e cambiare gli essiccatori
  • La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
  • I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50% per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
  • Gli sportelli di grandi dimensioni con igrometro con quadrante di facile visualizzazione rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per un lucchetto o sigilli antimanomissione
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
  • U.S. Brevetti: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 e D474,626
  • Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione verticale a quella orizzontale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani (vedere Informazioni sull'ordinazione)
  • Dimensioni
    • Secador 2.0: volume interno1.16 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 12.4 A pollici
    • Secador 3.0: volume interno1.55 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 16.4 A pollici
    • Secador 4.0: volume interno1.87 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 20.4 A pollici
    Order Info
    Sono disponibili ripiani di ricambio.
    Specifica
    Specifica
    Not Autoclavable
    Verticale, colorato
    Ad apertura laterale
    Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello
    3
    Ripiani ventilati regolabili
    Da 5 ° a 40 °C
    16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm)
    41,4 cm
    34,1 cm
    51,8 cm
    41,4 cm
    Ambra
    Copoliestere
    Stoccaggio facile e affidabile di prodotti sensibili all’umidità e alla luce, da usare con cartucce per essiccatori, contenitori Scienceware™ o essiccanti analoghi
    4,0
    Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili
    Da 41 ° a 104 °F
    1,87 piedi cubi
    16,3 in.
    13,4 in.
    20,4 in.
    16,3 in.
    230 V