Learn More
Bel-Art™ Imbuti Buchner, singolo pezzo, SP Scienceware™
In HPDE monopezzo con piastra filtrante porosa sigillata in polietilene Fritware™
Marca: Bel-Art™ F14609-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- La piastra con filtro a porosità grossolana (da 90 a 130 micron) garantisce ritenzione e flusso rapido sotto vuoto
- Utilizzabile con o senza carta da filtro
- Non utilizzare a temperature superiori a 52 °C (125 °F)
- Per l'uso con chiusura ermetica per filtro Vac-Ring (codice produttore n. 38959-0000) per un'impostazione rapida del filtro
Specifica
8.1cm | |
HDPE | |
7.0cm | |
Coarse | |
125°F |
150 mL | |
Fritware™ polyethylene filter | |
6.0cm | |
90 to 130μ | |
52°C |