Learn More
Bel-Art™ Cilindri graduati con scala singola SP Scienceware™
Codice prodotto. 15349952 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2000 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione unitSize Capacità (sistema metrico)
15349952 500 mL Pezzo -
15359952 1000 mL Pezzo -
30193432 10 mL Pezzo 10 mL
30193475 25 mL Pezzo 25 mL
30193444 50 mL Pezzo 50 mL
30193453 100 mL Pezzo 100 mL
30193488 2000 mL Pezzo 2000 mL
30193420 250 mL Pezzo 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15349952 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F284570000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con numeri in rilievo per una lettura rapida e precisa
  • I bordi superiori svasati e i beccucci grandi facilitano il versamento
  • Le basi a forma ottagonale impediscono il ribaltamento e il rotolamento
  • La superficie in plastica di polipropilene senza umettanti elimina il menisco concavo, rendendo la lettura più semplice e accurata
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Specifica
N. per confezione 1 ciascuno
Descrizione 500 mL
Diametro (sistema imperiale) 2.2 in.
Bilancia Single
Quantità 1 ciascuno
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile
Suddivisione 5 ml
Forma Round
Diameter (English) Inside 2 in.
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 13.8 in
Altezza (sistema metrico) 350.5 mm
Tipo Cilindro graduato