Learn More
Bel-Art™ Slide Holder Strip
Codice prodotto. 10673141
Cambia vista
Click to view available options
Capacità vetrino:
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità vetrino Dimensione della confezione
10673141 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10673141 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F445420000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.45€
    16.69€ / pezzi 1
    Risparmia 4.76€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Inclined groove stores up to 10 standard slides
  • Sloped groove accepts up to 10 single or double slides standing on end
  • Front ledge serves as a place to dry slides
  • Made of durable polystyrene
Specifica
Tipo Slide Holder
Capacità vetrino 10
Colore White
Sostegni dispositivo 10
Dimensioni (L x P x A) 9.84 x 1.96 x 1.181 in. (25 x 5 x 0.3 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope Slide
Altezza (sistema imperiale) 1.181 in.
Altezza (sistema metrico) 0.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Materiale Plastic
Larghezza (sistema imperiale) 1.96 in.
Larghezza (sistema metrico) 5 cm