Learn More
Bel-Art™ Armadio per vassoi per vetrini SP Scienceware™
Codice prodotto. 10530754
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
14 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10530754 14 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10530754 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H445830000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    307.49€ / pezzi 1
    Risparmia 49.51€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 09-02-2027
Armadio compatto per organizzare e conservare vetrini per microscopio
  • L'armadietto a ingombro ridotto può essere posizionato sul banco, così da avere i vetrini facilmente accessibili
  • Conservazione al riparo dalla polvere
  • Contiene 240 vetrini in 12 vassoi per microscopio (cod. prod. H44581-0000, non incluso)
  • Involucro esterno in polipropilene; guide per vassoio in polistirene
  • Sportello in acrilico trasparente scorrevole verticalmente con pomello
  • 35.6 L x 20.8 P x 25.4 A cm (14 x 83/16 x 10 pollici)
Specifica
Tipo Slide Storage Cabinet
Capacità vetrino 240
Profondità (sistema imperiale) 14 in.
Profondità (sistema metrico) 356 mm
Sostegni dispositivo 240
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema metrico) 254 mm
Materiale In polipropilene e polistirene
Larghezza (sistema imperiale) 5.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 131 mm