Learn More
Bel-Art™ Vassoio per contenimento fuoriuscite con griglia SP Scienceware™
Codice prodotto. 15152986
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
236.69 once
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15152986 236.69 once Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15152986 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F246760003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    102.65€ / pezzi 1
    Risparmia 24.35€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Il vassoio in polipropilene ampio e profondo protegge gli operatori catturando fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose
  • La griglia di supporto in filo metallico con rivestimento epossidico può contenere numerosi recipienti o rack di provette
  • Eccellente resistenza chimica
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 236.69 once
Capacità (sistema metrico) 7 l
Materiale Polipropilene
Tipo Vassoio di raccolta liquidi
Da utilizzare con (applicazione) Per l'utilizzo sul piano del banco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per fiasche, becher o rack multipli di provette
Include Griglia