Learn More
Bel-Art™ Assortimento di ancorette magnetiche Spinbox™ Spinplus™ SP Scienceware™
Utili assortimenti di dimensioni e forme comuni
185.00€ - 226.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS |
Materiale | Magnete AlNiCo |
Includes: 16 ancorette ottagonali assortite, standard e micro; ancorette standard con perno ad anello. 12 ancorette ottagonali assortite, ancorette standard con perno ad anello. 22 ancorette rotonde assortite con perni ad anello rimovibili sulle ancorette con lunghezza superiore a 1 pollice. 18 ancorette poligonali assortite in misure metriche. 24 ancorette ottagonali assortite, codifica a colori, con perno ad anello. 12 micro ancorette assortite con codifica a colori. 13 ancorette ovali assortite. 5 ancorette Spinplus assortite a forma di “+”
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11755064
|
Bel-Art™
F37185-0000 |
Ottagonale |
226.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13203539
|
Bel-Art™
F37187-0000 |
Egg |
185.00€
pezzi 13 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Pratica custodia per separare dimensioni e stili per un'organizzazione semplice e senza inutili ricerche
- Rivestimento in Teflon™ PTFE a basso attrito di grado FDA, USP Classe VI; durevole e inerte
- Disponibili in forma ottagonale, ovale e Spinplus™
- Sterilizzabile in autoclave
Certifications
ISO 9001:2008
Specifica
Sì | |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS | |
Magnete AlNiCo |