Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche Spinplus™ SP Scienceware™
Le ancorette magnetiche SpinPlus™ migliorano la velocità e l’efficienza delle operazioni di miscelazione
12.45€
Specifica
Autoclavabile Yes
Certificazione/Conformità FDA, USP Class VI, ISO 9001:2008
Colore White
Materiale Alnico Magnet
Quantità 50
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12321753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™
F37144-0038
0.37 in 9.5 mm 0.37 in 9.5 mm
12.45€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La forma a “+” crea un vortice profondo e garantisce un funzionamento stabile e silenzioso
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE di grado FDA, USP Classe VI; durevole e inerte
  • Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
  • Autoclavabile
Specifica
Specifica
Yes
White
50
FDA, USP Class VI, ISO 9001:2008
Alnico Magnet
Cross