Learn More
Bel-Art™ Bottiglie con spruzzetta SP Scienceware™
Codice prodotto. 13157256
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13157256 250 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13157256 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F116330000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.75€
    76.61€ / pezzi 12
    Risparmia 21.14€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Il flacone a stantuffo in polietilene a bassa densità eroga uno spruzzo nebulizzato sottile
Low-density polyethylene plunger style bottle delivers a fine mist spray.
  • Tappo trasparente incluso per prevenire l'evaporazione e le perdite accidentali
  • 12/conf.
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Translucent, White
Materiale LDPE
Quantità 12/Pk.
Sterilità Non sterile
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Altezza (sistema metrico) 171.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.33 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6.75 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.75 in.
Chemical Label Blank
Materiale chiusura Polystyrene
Dimensione chiusura 18 mm
Diametro (sistema metrico) 59 mm
Tipo di chiusura Threaded
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Cilindrico
Monouso Reusable
Product Type Spray Bottle