Learn More
Bel-Art™ Vassoio di incubazione per piastre di Petri impilabili SP Scienceware™
Codice prodotto. 11734736
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Petri Dishes
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11734736 Petri Dishes pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11734736 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F189831000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.95€
    63.72€ / pezzi 3
    Risparmia 12.23€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aumenta la capacità complessiva dell'incubatore
  • Contiene cinque piastre Petri da 100 mm o quindici piastre Petri da 60 mm
  • In polipropilene
  • Include due aree di etichettatura per l'identificazione dei campioni e fori sul fondo per facilitare il flusso d'aria
  • Utilizzo sconsigliato al di sopra di 100°C (212°F); l'autoclavaggio può causare deformazioni
  • Disinfezione con etanolo al 70% o disinfettanti da laboratorio
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Petri Dishes
Materiale Polipropilene
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per cinque piastre Petri da 100 mm o quindici da 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 251 mm
Product Type Petri Dish Rack
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Matrice 1 x 5
Larghezza (sistema metrico) 237 mm