Learn More
Bel-Art™ Coltello per campionamento monouso sterile Sterileware™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11336944
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
8.25 in
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11336944 8.25 in pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11336944 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H369650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    330.05€ / pezzi 200
    Risparmia 289.95€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Coltello per campionatore in polistirene con lama seghettata su un bordo e liscia sull'altro
  • Il bordo seghettato è in grado di tagliare pesce, carne, pollame, verdure e altri materiali fibrosi
  • Confezionato singolarmente, sterilizzato e chiuso in un sacchetto di plastica in polietilene (PE) per un unico utilizzo e smaltimento
Specifica
Product Type Coltello per campionamento
Materiale Polistirene
Include Certificato di trattamento per sterilizzazione
Monouso Sì
Sterilità Prodotto sterile
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento di alimenti come carni, verdure, pesce e altri materiali fibrosi e semi-solidi
Lunghezza (sistema imperiale) 8.25 in
Lunghezza (sistema metrico) 20.9 cm