Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento rosse Sterileware™ SP Scienceware™
Codice prodotto. p-4373034
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
Quantità:
10/Pk.
100/Cs.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
15550132 125 ml 10/Pk. 10 confezioni
15570132 250 ml 10/Pk. 10 confezioni
15530132 60 ml 10/Pk. 10 confezioni
11781776 60 ml 100/Cs. pezzi 100
11761776 250 ml 100/Cs. pezzi 100
11771776 125 ml 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15550132 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H369042010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Forma e dimensioni ideali per il prelievo di campioni, in particolare da contenitori a bocca larga
Perfect shape and size for taking samples, especially from wide-mouth containers.
Progettate per contenere varie capacità, queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene con elevata resistenza agli urti
  • Le sessole per campionamento da 2 once e 4 once sono dotate di un manico lungo che aumenta la distanza tra la mano e il campione
  • Se posizionate su una superficie piana, rimangono in posizione verticale; possono essere utilizzate come navicelle per pesata
  • La sessola colorata riduce la possibilità di venire dimenticata nel campione; il colore può essere utilizzato come codice per evitare la contaminazione incrociata e fornire uno sfondo a contrasto per campioni di colore chiaro
  • In materiali di grado FDA
  • Confezionati singolarmente sigillati e sterilizzati in busta di polietilene, pronti per l'uso e per lo smaltimento
  • Lotto stampato per un accurato tracciamento; spedizione con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Quantità 10/Pk.
Capacità (sistema imperiale) 4 once
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Colore Rosso brillante
Certificazione/Conformità FDA
Monouso Sì
Product Type Confezione da 10 sessole da campionamento
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori a bocca larga
Da utilizzare con (applicazione) Progettate per prelevare campioni, in particolare da contenitori a bocca larga, riducono la presenza di campioni residui sulla sessola o la possibilità che la sessola venga accidentalmente lasciata nel campione
Lunghezza (sistema imperiale) 8.68 in
Size 9.4 x 5.1 x 3.3 in. (LxWxH) Bowl
Larghezza (sistema imperiale) 2 pollici
Larghezza (sistema metrico) 5.1 cm
Include Certificato di sterilizzazione
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 12.7 cm
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Lunga
Lunghezza (sistema metrico) 22.1 cm
Sterilità Sterili