Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionatori SP Scienceware™ Sterileware™
Descrizione
Manufactured from polystyrene plastic. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops are designed for retrieving samples from a larger source.
- For use with wide-mouth containers
- One-piece, molded of high-impact polystyrene plastic
- Remain upright on flat surfaces
- Can be used as weighing boat
- Made from FDA grade materials
- Individually sealed and sterilized
- For one time use and disposal
- Capacity and volumes are estimated, not meant for taking exact sample weights or volumes
- Stated volumes represent typical heaping samples
- Lot stamped for accurate lot tracing
- Includes a Certificate of Processing for sterilization
Specifica
Specifica
| Quantità | 100/scatola |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Bianco |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Sessola per campionamento |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori a bocca larga |
| Da utilizzare con (applicazione) | Forma e dimensioni ideali per il prelievo di campioni, in particolare da contenitori a bocca larga |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7,5 in. |
| Vedi altri risultati |