Learn More
Bel-Art™ Spatole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™, con canale a V da 6in., non sterili
Ideale per ogni tipo di materiale in polvere o in granuli. Le spatole per campionamento Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sono perfette per il prelievo di campioni sterili durante le ispezioni di qualità dei processi o per forare sacchetti di carta plastificata o confezioni analoghe.
Marca: Bel-Art™ F37840-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13680kg
Descrizione
La forma a V, collaudata nel tempo, rende più facile il trasferimento di terreni in polvere, in fiocchi, cristallini o granulari
La spatola lunga 14 pollici (16-241-210-) è perfetta per rimuovere reagenti incrostati o cristallizzati dal fondo di bottiglie o recipienti a collo lungo, con diametro del collo anche di soli 0.75 pollici (18 mm)
Modelli Sterileware (16-241-210, 14-385-20)
- 9 e da 14 pollici
- Polistirene con elevata resistenza agli impatti
- In confezione singola
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma
- Lotto stampato e spedizione con certificato di trattamento
- Spatola da 9 pollici
- Polipropilene
Specifica
Non-Sterile | |
Spatola per campionamento Sterileware™ | |
Ideale per ogni tipo di materiale in polvere o grani, perfetto per il prelievo di campioni sterili durante le ispezioni della qualità del processo o per forare sacchetti di carta plastificata o confezioni analoghe | |
0,75 in. | |
9 x 0,75 in. (22,9 x 1,9 cm) | |
2,99 in. | |
Polistirene |
Sì | |
Contenitori, buste e fusti | |
9 in. | |
1,9 cm | |
Canale a V lungo 6 in. | |
7,6 cm | |
22,9 cm |