Learn More
Bel-Art™ Campionatore sterile Sterileware™ Scoop An' Bag™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11741566
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
HIPS (FDA Grade)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11741566 HIPS (FDA Grade) pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11741566 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H369100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    106.08€ / pezzi 50
    Risparmia 4.92€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Il sistema di raccolta dei campioni include una sessola per campionamento sterile da 60 ml (2 once) e un sacchetto a spirale in polietilene sterile da 11.4 x 22.9 cm (4.5 x 9 pollici), 540 ml (18.3 once) con ampia area di etichettatura per contenere il campione
  • Sessola monopezzo in plastica di polistirene di grado FDA, bianca, resistente agli urti
  • Il manico lungo tiene la mano lontana dal campione
  • Il fondo piatto consente di mantenere la sessola in posizione verticale per l'uso come navicella per pesata o di poggiarla su una superficie piana
  • 50 set per scatola confezionati singolarmente, sigillati e sterilizzati, pronti per l'uso singolo e per lo smaltimento sterili
  • Lotto stampato per un accurato tracciamento; spedizione con certificato di trattamento per sterilizzazione
Order Info
Sistema di campionamento composto da una sessola in polistirene bianco da 2 once (60 ml) e un sacchetto in polietilene lunghezza x larghezza 9 x 4 1/2 pollici (228.6 x 114.3 mm) con chiusura a spirale confezionati insieme.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Product Type Campionatore Scoop An Bag™
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per il campionamento alimentare, farmaceutico e ambientale
Include Sessola per campionamento monopezzo a fondo piatto in polistirene bianco da 60 ml con manico lungo da 12.74 cm e recipiente da 7.8 L x 4.1 P x 2.9 A cm, sacchetto a spirale in polietilene da 540 ml con ampia area di etichettatura per contenere il campione da 11.4 x 22.9 cm
Materiale HIPS (FDA Grade)
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm
Sterilità Sterili
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Scoop