Learn More
Bel-Art™ Miscelatore per cuvette Stir and Add™ SP Scienceware™
In acrilico trasparente con manico dritto, questo strumento viene utilizzato quando le reazioni vengono eseguite direttamente nelle cuvette, per miscelare reagenti aggiunti
57.45€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.125 pollici
Diametro (sistema metrico) 3.17 mm
Materiale Acrilico
Quantità 36/scatola
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzato per aggiungere enzimi e altri materiali alla soluzione nelle celle dello spettrofotometro; questo strumento viene utilizzato quando le reazioni vengono eseguite direttamente nelle cuvette, per miscelare reagenti aggiunti
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12338875
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™
F37752-0000
Tipo di cellula: Percorso ottico da 10mm; impugnatura diritta 4.5 pollici 11.4 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10307814
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™
F37752-0001
Tipo di cellula: Semi-micro; impugnatura diritta 5.1 pollici 13 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Il movimento verso l'alto e verso il basso della cella favorisce una miscelazione completa
  • Diametro dell’albero di 3.17 mm (0.125 pollici)
  • Impugnatura dritta
Utilizzato per aggiungere enzimi e altri materiali alla soluzione nelle celle dello spettrofotometro.
Specifica
Specifica
0.125 pollici
Acrilico
Utilizzato per aggiungere enzimi e altri materiali alla soluzione nelle celle dello spettrofotometro; questo strumento viene utilizzato quando le reazioni vengono eseguite direttamente nelle cuvette, per miscelare reagenti aggiunti
3.17 mm
36/scatola