Learn More
Bel-Art™ Campionatore con spina rastremata SP Scienceware™
Codice prodotto. 11326354
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
19.31 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11326354 19.31 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11326354 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H378260000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    157.09€ / pezzi 1
    Risparmia 70.91€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Perfora la confezione per recuperare i campioni. Il campionatore con tappo conico Bel-Art™ SP Scienceware™ è progettato per l'estrazione di campioni da sacchetti o blocchi di formaggio, grasso, sapone, argilla o semisolidi simili.
  • Campionatore in acciaio inossidabile liscio, conico per l'estrazione di una carota di materiale
  • L'estremità affilata del campionatore con finitura satinata penetra attraverso sacchetti e scatole
  • La rotazione del manico di mezzo giro taglia una carota di materiale con una lunghezza di 15.2 cm (6 pollici) e una conicità da 1.7 a 1.3 cm
  • Campionatore: lunghezza 191 mm con manico a T da 70 mm
Specifica
Product Type Campionatore con spina rastremata
Materiale Acciaio inox
Autoclavabile Sì
Tipo di maniglia T-shape
Capacità (sistema imperiale) 0.65 oz
Capacità (sistema metrico) 19.31 mL
Stile Rastremato
Finitura Satinato
Da utilizzare con (applicazione) Per l'utilizzo, spingere nel materiale, ruotare la maniglia di mezzo giro ed estrarla; progettata per l'estrazione del campione da sacchetti o blocchi di formaggio, grasso, sapone, argilla o semisolidi simili
Diametro (sistema imperiale) parte inferiore esterna 0.68 pollici
Diametro (sistema imperiale) parte superiore esterna 0.5 pollici
Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna 17.2 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in
Lunghezza (sistema metrico) 191 mm