Learn More
Bel-Art™ Pennarelli Tech Pen SP Scienceware™
Descrizione
- La vernice di marcatura a base di olio resiste al lavaggio, agli agenti atmosferici, agli acidi leggeri e agli alcali
- Intervallo di temperatura operativa compreso tra -46™ e +65° C (-50° e +150° F)
- Resiste all’autoclavaggio a 121° C (250° F)
- La linea di marcatura è larga circa 1 mm (0.040 pollici)
Specifica
Specifica
| Stile punta | Punta morbida |
| Product Type | Pennarello Tech Pen |
| Colore | Nero |
| Autoclavabile | Sì |
| Monouso | Sì |
| Include | Tappo a pressione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Scrive su vetro, metallo, ceramica, plastica, carta, ecc. |
| Temperature (English) Range | Da -50 a 150 °F |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da -46 a 65 °C |
| Quantità | Cadauno |
| Vedi altri risultati |