Learn More
Bel-Art™ Camera a guanti Techni-Dome™ 360 SP Scienceware™
Codice prodotto. 11991681
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Policarbonato trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11991681 Policarbonato trasparente Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11991681 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F500300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00€
    877.39€ / pezzi 1
    Risparmia 247.61€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
La camera a guanti SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360 offre un ampio spazio di lavoro interno con un ingombro ridotto che consente di risparmiare spazio sul banco.
Per utilizzare la camera a guanti, è sufficiente aprire la metà superiore, posizionare i materiali sulla piattaforma inclusa e chiudere l'unità. Quando non è in uso, la metà superiore si infila nella parte inferiore per un comodo stoccaggio.
  • In policarbonato trasparente, che consente una visione senza ostacoli da qualsiasi angolazione
  • Le impugnature sagomate e il peso ridotto offrono la massima portabilità, rendendo l'unità adatta per l'uso sul campo
  • La superficie con alta resistenza agli urti e ai graffi garantisce una lunga durata
  • Interno liscio semisferico facile da pulire
  • Le impugnature sagomate e il peso leggero di 5 kg (11 libbre) offrono la massima portabilità; ideale per l'uso sul campo
  • Le porte per gas sulla parte superiore e inferiore e il rubinetto di arresto con tappo in dotazione possono essere utilizzati per lavare la scatola a guanti con azoto o altri gas per creare un'atmosfera controllata
  • Le due aperture per guanti da 6 pollici accettano qualsiasi guanto per scatola a guanti standard progettato per aperture con diametro da 6 pollici; guanti (H50029-0000) e anelli di bloccaggio (H50029-0200) non inclusi
  • Volume di ingombro: L 65 (4000 pollici cubici)
  • Dimensioni di ingombro: P 60 × A 60 cm (22 × 22 pollici)
    • Volume di ingombro: 4000 pollici cubici, (L 65)
    • P × A complessive: 22 × 22 pollici (60 x 60 cm)
    • Peso: 5 kg (11 libbre)
Specifications
Product Type Glove Box
Materiale Policarbonato trasparente
Altezza (sistema imperiale) 22 in
Altezza (sistema metrico) 60 cm
Modello Techni-Dome 360
Volume (sistema imperiale) 17.17 galloni
Volume (sistema metrico) 4000 piedi cubi, 65l
Larghezza (sistema imperiale) 22 in
Larghezza (sistema metrico) 60 cm