Learn More
Bel Art™ Cestelli per provette con coperchi SP Scienceware™
Codice prodotto. 10114194
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
5 x 5.18 x 4 in (12.7 x 13.1 x 10.1 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10114194 5 x 5.18 x 4 in (12.7 x 13.1 x 10.1 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10114194 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F187370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.20€
    34.29€ / pezzi 1
    Risparmia 9.91€
    22% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perfetti per immersione, trasporto e conservazione di provette per test.
  • Polipropilene
  • Da utilizzare per il trasporto di piccoli animali da laboratorio
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Test Tubes
Materiale Polipropilene
Forma Square
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test Tubes
Size 5 x 4 x 4 in.
Dimensioni (L x P x A) 5 x 5.18 x 4 in (12.7 x 13.1 x 10.1 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in
Larghezza (sistema imperiale) 5.18 in
Altezza (sistema imperiale) 4 pollici
Product Type Basket for Test Tubes
Diametro (sistema metrico) interno 101.6 mm
Altezza (sistema metrico) 10.1 cm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 13.1 cm