Learn More
Bel-Art™ Supporto per termometri SP Scienceware™
Codice prodotto. 11347174
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polipropilene
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11347174 Polipropilene pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11347174 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F182410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.70€
    20.79€ / pezzi 3
    Risparmia 40.91€
    66% Sconto
In stock
Tilføj til indkøbskurv
Edge
Tilføj til indkøbskurv
I fermi in polipropilene, facili da usare, mantengono saldamente in posizione i termometri e le sonde con diametro da 3.2 a 11 mm (da 1/8 a 7/16 pollici)
  • Entra nei bordi dei becher o delle caraffe con spessore fino a 1/4 di pollice
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
  • Polipropilene
  • Autoclavabile
Tekniske data
Da utilizzare con (applicazione) Lettura facile e sicura dei termometri
Materiale Polipropilene
Product Type Supporto per termometri
Da utilizzare con (apparecchiatura) Termometri da 3 a 10.9 mm (da 0.12 a 0.43 pollici)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.