Learn More
Bel-Art™ Thistle Tube
Codice prodotto. 30193463
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
6.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) gambo Dimensione della confezione
30193463 6.4 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30193463 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F147510000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    57.47€ / pezzi 12
    Risparmia 34.73€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Makes additions to burets and narrow neck containers easily
  • The flared top thistle tube is made from polypropylene which is chemical resistant, unbreakable and safe
  • Dimensions are 27 mm (0.69 in.) I.D. top with a 41 mm (0.53 in.) O.D. flare
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Pack of 12
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 41 mm O.D., 27 mm I.D.
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 33 cm
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Descrizione Thistle tubes (Pack of 12)
Include Thistle tubes (Pack of 12)
Lunghezza (sistema metrico) gambo 6.4 mm
Product Type Thistle Tube Funnel