Learn More
Bel-Art™ Serbatoio tre in uno SP Scienceware™
Codice prodotto. 12942580
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12942580 60 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12942580 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F378820000
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Ottimizzato per l'uso durante il riempimento di blocchi multiprovetta o piastre con micropozzetti, questo serbatoio in polipropilene a due lati è costituito da tre serbatoi in uno
  • Una vaschetta per reagenti graduata singola con graduazioni a 10, 25, 40 e 50 ml
  • Il lato opposto è dotato di una vaschetta con 8 canali per reagenti diversi da 5 ml (capacità massima) e una vaschetta con 12 canali per reagenti separati da 5 ml (capacità massima)
  • Ogni scomparto delle vaschette multicanale è numerato per l'identificazione dei reagenti
  • Per l'uso con tutti i marchi di pipettatori multicanale
  • Economici e riutilizzabili
Specifica
Colore White
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Tipo Vaschetta per pipettaggio
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Imballaggio Sacchetto
Quantità 21
Autoclavabile Sì
Canali 8 and 12
Monouso Reusable
Forma del fondo V-bottom