Learn More
Bel-Art™ Campionatore per polveri a tre zone SP Scienceware™
Description
- Il manico a “T” viene ruotato per chiudere le celle per campionamento e la punta in acciaio viene inserita attraverso la parete del sacchetto
- Quando il campionatore è sufficientemente in profondità da coprire le tre celle, mezzo giro del manico consente l'ingresso dei campioni
- Il manico viene quindi riportato nella posizione originale; il campionatore viene rimosso e i tre campioni vengono trasferiti in contenitori per l'analisi
- In alluminio anodizzato con diametro di 1.9 cm (0.75 pollici) con punta affilata in acciaio inox
- Tre aperture distanziate tra loro di 7.6 cm (3 pollici), lunghe 7.6 cm (3 pollici) e larghe 1 cm (0.39 pollici) con un volume di 9 ml
- La distanza tra la punta e la prima apertura è di 4.3 cm (1.75 pollici)
Specifications
Specifications
| Product Type | Campionatore di polveri |
| Materiale | In acciaio inossidabile, alluminio anodizzato |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di maniglia | Forma a T |
| Tipo di punta | Affilato, sottile |
| Capacità (sistema imperiale) | 9 cc |
| Capacità (sistema metrico) | 9 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il campionamento di polveri non omogenee, pellet e altro materiale friabile |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.75 pollici |
| Diametro (sistema metrico) | 1.9 cm |
| Show More |