Learn More
Bel Art™ General Purpose Trays Without Faucets
Codice prodotto. 15930851
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
18 x 22 x 4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15930851 18 x 22 x 4 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15930851 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F162720000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    101.80€ / pezzi 1
    Risparmia 66.20€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Rugged, long-lasting and corrosion resistant plastic
  • All trays have heavy walls and wide top flanges
  • Molded from low-density polyethylene
  • Withstand temperatures up to 77°C (171°F)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 26055 cm3
Dimensioni (L x P x A) 18 x 22 x 4 in.
Colore Natural
Altezza (sistema metrico) 10.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Materiale Polyethylene
Tipo Collection Tray
Larghezza (sistema metrico) 55.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 22 in.