Learn More
Bel-Art™ Chiusura ermetica per filtro SP Scienceware™ Vac-Ring™
Scivola facilmente sugli steli dell'imbuto Buchner e sigilla l'imboccatura della beuta da vuoto per evitare perdite d'aria durante la filtrazione a vuoto
Marca:  Bel-Art™ H38959-0000
Codice prodotto. 15244988
  • 90.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Il foro centrale Vac-Ring è compatibile con steli di imbuto con diametro massimo di 22 mm (0.9 in)
  • Lo spessore di 9.5 mm (0.375 in) della guarnizione con diametro esterno di 76 mm (2.9 in) è sufficiente per fiasche di filtrazione fino a 4000 ml
  • In gomma neoprenica nera resistente alle sostanze chimiche
Specifica
Specifica
Nero
Steli per imbuti di Buchner con diametro fino a 22 mm
Chiusura ermetica per filtro Vac-Ring
Aumenta la portata di filtrazione bloccando il flusso d'aria durante la filtrazione sotto vuoto
In gomma sintetica, neoprene