Learn More
Bel-Art™ Coperchi per microscopio Vikem™ SP Scienceware™
Descrizione
- La copertura protegge lo strumento quando non utilizzato
- Disponibile in diversi formati
- Misure (lato inferiore x lato superiore x altezza): Dimensioni grandi: 16 x 11 x 18 poll. (41 x 28 x 46 cm) e dimensioni extra-large: 19 x 15 x 22 in (46 x 38 x 59 cm)
Specifica
Specifica
| Tipo | Copertura per microscopio |
| Dimensioni (L x P x A) | 16 x 11 x 18 in. (41 x 28 x 46 cm) |
| Altezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 46 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 41 cm |
| Materiale | Vinile trasparente |
| Size | L |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 28 cm |