Learn More
Bel-Art™ Anelli in piombo rivestiti in vinile SP Scienceware™
Codice prodotto. 11357174
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11357174 12.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11357174 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F183070003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.35€
    30.79€ / pezzi 1
    Risparmia 5.56€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per stabilizzare la vetreria costosa. Gli anelli in piombo rivestiti in vinile Bel Art™ SP Scienceware™ non graffiano le fiasche.
Stabilizes expensive glassware. Bel Art™ SP Scienceware™ Vinyl-Coated Lead Rings will not scratch flasks.
  • Il rivestimento in vinile rosso brillante è resistente agli agenti chimici e non graffia le fiasche
  • Anello chiuso, rotondo
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Rosso brillante
Capacità Round Bottom Flask (10 mL)
Materiale Vinyl-coated Lead
Posizioni 1
Forma Ring
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beute a collo dritto stile Erlenmeyer da 5 a 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 0.74 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 2 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 cm
Peso (sistema imperiale) 0.36 lb.
Peso (sistema metrico) 165 g
Product Type Accessori
Diametro (sistema metrico) interno 1.89 cm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 12.5 mm
Larghezza (sistema metrico) 51 mm