Learn More
Bel-Art™ Attacco per miscelazione SP Scienceware™ per provette per microcentrifuga
Miscelano il contenuto di un massimo di 20 provette alla volta. L'accessorio Vortexer Bel-Art™ SP Scienceware™ per provette per microcentrifuga mantengono in modo sicuro provette da 1.5 ml in un disco per l'agitazione simultanea.
Marca:  Bel-Art™ H37080-0020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16000kg
Codice prodotto. 10276333
  • 122.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Il contenuto della provetta viene miscelato tenendo l'asta contro il tampone in gomma di un agitatore a vortice
  • In polipropilene con albero Delrin da 6-1/2 poll. (165 mm) e impugnatura a sfera con diametro di 1 poll. (25.4 mm)
Specifica
Specifica
Attrezzature per centrifuga
Polipropilene/Delrin
Provetta per microcentrifuga
16.5 cm