Learn More
Bel-Art™ Porta bottiglie per liquido di lavaggio SP Scienceware™
Descrizione
Maniglia sicura per comfort e controllo Resistenti chimicamente Autoclavabili a 121°C (250°F) Per flaconi da 250 ml (8 oz) o 500 ml (16 oz)
Order Info
Dimensioni con impugnatura, 11.25 L x 7.63 P x 8.86 pollici A (28.6 x 19.4 x 22.5 cm)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Capacità | Flacone da 250 o 500 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 6 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni (L x P x A) | 11.25 x 7.62 x 8.87 pollici (28.6 x 19.4 x 22.5 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28,6 cm |
| Show More |