Learn More
Bel-Art™ Flaconi per liquido di lavaggio con imboccatura larga, etichetta di sicurezza e codifica per colore SP Scienceware™
Catalog Number p-3273594
Click to view available options
Capacità:
16 once, 500 ml
Da utilizzare con (applicazione):
Etilacetato
Includes
Etichettatura con codici e simboli del Dipartimento dei trasporti (DOT, Department of Transportation) e della National Fire Protection Association (NFPA), numeri, simboli dei dispositivi di protezione e informazioni sugli organi bersaglio del Servizio di documentazione chimica (CAS, Chemical Abstract Service)
Bottiglia con etichetta stampata di facile lettura per un ambiente di lavoro sicuro
Easy-to-read labeling printed bottle promoting safe working environment
  • Flacone con imboccatura larga da 53 mm (2 in) per facilità di riempimento
  • In polietilene a bassa densità resistente ai solventi
  • Chiusura in polipropilene con design a tenuta
  • Le istruzioni in pittogrammi promuovono la sicurezza universale indipendentemente dall'ambiente
Utilizzare LYOB esclusivamente con solventi compatibili con LDPE.
Compliance
Conforme ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Capacità 16 once, 500 ml
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Etilacetato
Materiale LDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Bocca Larga