Learn More
Bel Art™ Peso in filo di piombo per fiasche SP Scienceware™ con rivestimento in Vikem™
Codice prodotto. 11727894
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.25 pollici
0.31 in
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.64 cm
0.8 cm
Peso (sistema imperiale):
0.25 libbre
0.38 libbre
Peso (sistema metrico):
114 g
176 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) esterno Diametro (sistema metrico) esterno Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
11727894 0.31 in 0.8 cm 0.38 libbre 176 g Pezzo
12373946 0.31 in 0.8 cm 0.38 libbre 176 g Pezzo
12363946 0.25 pollici 0.64 cm 0.25 libbre 114 g pezzi 5
11397174 0.25 pollici 0.64 cm 0.25 libbre 114 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11727894 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F183240001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.90€
    57.46€ / pezzi 1
    Risparmia 12.44€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I pesi metallici di piombo a elica, spirale, cono o qualsiasi altra forma consentono di stabilizzare i recipienti in un bagno d'acqua
  • Può essere arrotolato a spirale intorno a fiasche, inserito in manici o avvolto attorno ai colli di bottiglia
  • Rivestito in vinile Vikem rosso resistente agli agenti chimici
  • La lunghezza di 30 cm (12 pollici) e la flessibilità rendono questi pesi molto versatili
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Red
Capacità Flasks (Assorted Sizes)
Materiale Vinyl-coated Lead
Posizioni 1
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks
N. per confezione 1
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in
Diametro (sistema metrico) esterno 0.8 cm
Peso (sistema imperiale) 0.38 libbre
Peso (sistema metrico) 176 g
Product Type Accessorio
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm