Learn More
Bel-Art™ Dispenser per nastro di etichettatura SP Scienceware™ Write-On™ con piattaforma di scrittura
Codice prodotto. 11397154
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Nastri larghi fino a 25 mm 1 pollice
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11397154 Nastri larghi fino a 25 mm 1 pollice Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11397154 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H134610000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    108.36€ / pezzi 1
    Risparmia 3.64€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mantiene e rilascia il nastro tagliato in base alle specifiche dell'utente in modo da creare etichette adesive personalizzate
  • La piattaforma per la scrittura consente ad utenti sia destrimani che mancini di etichettare il nastro prima dell'erogazione
  • La piattaforma in acciaio con rivestimento epossidico offre fori per le dita per il rilascio del nastro e un bordo tagliente che consente la manipolazione con una sola mano
  • La base zavorrata con tappetini antiscivolo impedisce lo scorrimento o il sollevamento
  • Il nucleo da 3 in (7.6 cm) è compatibile con rotoli di nastro larghi fino a 1 in (25 mm) ed accetta rotoli con un diametro massimo di 5.25 in (13.3 cm)
  • Dimensioni base: 8.38 x 3.38 x 3.75 in (21.3 x 8.7 x 9.5 cm) con una piattaforma da 4 x 6 in (10.2 x 15.2 cm)
  • Compatibile con nastri della serie F13463 in rotoli da 40 iarde e da 60 iarde; nastro non incluso
Informations sur la commande
Peso con imballo 1.8 kg (4 libbre).
Spécification
Product Type Dispenser per nastro di etichettatura
Colore Beige
Lunghezza (sistema metrico) 21.3 cm
Larghezza (sistema metrico) 8.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Capacità Nastri larghi fino a 25 mm 1 pollice
Materiale Epoxy-coated Steel
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per la marcatura con una sola mano, il dispenser viene fornito con peso stabile e tamponi antiscivolo per evitare slittamenti o sollevamenti, da usare con nastri di etichettatura scrivibili
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.