Learn More
Bel-Art™ Dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo SP Scienceware™
Codice prodotto. 10408283
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Da banco
Economy
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
10408283 Da banco Pezzo
10073213 Economy Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10408283 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F134720000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    157.28€ / pezzi 1
    Risparmia 1.72€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La superficie di scrittura liscia per più nastri di colori e larghezza diversi permette un’etichettatura facile e veloce
  • I rotoli di nastro di varie larghezze e colori possono essere montati insieme sugli alberini portarotolo che possono ospitare 5 o più rotoli stretti da 0.5 fino a 0.75 pollici. (12 a 19 mm) o quattro rotoli più larghi di 1 pollici (25 mm)
  • Quando il nastro contrassegnato viene tirato e strappato sul bordo dentellato, un nuova porzione di nastro di etichettatura viene posizionata sulla piattaforma di scrittura
  • Gli alberini portarotolo possono essere rimossi facilmente dall'unità per essere caricati e scaricati e possono essere regolati in modo da contenere rotoli con diametro interno di 1 o di 3 pollici (25 o 75 mm)
  • L’erogatore è dotato di tre dischi di separazione in plastica per garantire un'erogazione uniforme e senza strappi per un massimo di quattro rotoli di nastro
  • I vani portapenna stampati sull’erogatore consentono di tenere a portata di mano gli strumenti di scrittura
  • 12 × 5.63 × 4.13 poll. (302 × 143 × 121 mm)
  • Disponibile in una vasta gamma di modelli economici e da banco
  • Dischi di separazione aggiuntivi sono disponibili separatamente
Modello da banco
  • Base in acciaio pesante con rivestimento in plastica con piedini in gomma per evitare lo scivolamento
  • Tagliente dentellato in acciaio per un utilizzo a lungo termine
  • Include un rotolo gratuito di nastro per etichettatura, scrivibile, bianco da 1/2™
Modello economico:
  • Progettato per impieghi più leggeri; il tagliente in plastica è stampato nel contenitore
  • Dotato di fori di montaggio per il fissaggio sicuro sul banco (viti non in dotazione)
  • Può essere collegato a superfici verticali utilizzando l'adattatore per il montaggio a parete
  • Include un rotolo gratuito di nastro per etichettatura, scrivibile, bianco da 1/2™
Specifica
Product Type Dispenser per nastro di etichettatura
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema metrico) 14.28 cm
Altezza (sistema metrico) 10.47 cm
Capacità 7 rotoli di nastro larghi 0.5 pollici per etichettatura con diametro interno di 25 mm o 75 mm, 7 Rolls
Materiale Acciaio, plastica, gomma
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Da utilizzare con (applicazione) La superficie di scrittura liscia per più nastri di colori e larghezza diversi permette un’etichettatura facile e veloce
Include Un rotolo di nastro per etichettatura Write-On™ bianco da 0.5 pollici, piedini in gomma
Modello Da banco