Learn More
Bel-Art™ Tappo di fondo per rotore MAS da 3.2 mm SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. 15388688
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Rotor
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15388688 Rotor Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15388688 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'uso con rotori MAS. Il tappo di fondo Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ per rotori MAS da 3.2 mm è caratterizzato da una composizione Vespal e si utilizza in applicazioni con temperatura da -30 ° a 70 °C.
  • Per sonda MAS Bruker™ da 3.2 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm:
Tipo Rotor
Descrizione Tappo inferiore
Materiale Vespel
Modello WP-602-3182
Temperature Range (Metric) Da -30°C; a +70 °C