Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision a parete spessa
Codice prodotto. 15338988 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
501-PS-7-5
501-PS-8-5
501-PS-9-5
502-PP-7-5
502-PP-8-5
502-PP-9-5
522-PP-7-5
522-PP-8-5
522-PP-9-5
Forza del campo:
100 MHz
300 MHz
500 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo unitSize
15338988 178 mm 522-PP-7-5 500 MHz 5 confezioni
15328788 178 mm 501-PS-7-5 100 MHz 5 confezioni
15348788 203.2 mm 501-PS-8-5 100 MHz 5 confezioni
15358788 228.6 mm 501-PS-9-5 100 MHz 5 confezioni
15308858 178 mm 502-PP-7-5 300 MHz 5 confezioni
15318858 203.2 mm 502-PP-8-5 300 MHz 5 confezioni
15338858 228.6 mm 502-PP-9-5 300 MHz 5 confezioni
15348988 203.2 mm 522-PP-8-5 500 MHz 5 confezioni
15358988 228.6 mm 522-PP-9-5 500 MHz 5 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15338988 Fornitore Wilmad-LabGlass™ N. del fornitore 665030575
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes
Provetta e tappo monouso
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 51 μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Vetro borosilicato
Diametro (sistema metrico) esterno 4.9635± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.160± 0.013mm
Forza del campo 500 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in
Spessore (sistema metrico) parete 1.4 mm
Modello 522-PP-7-5