Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision a parete sottile
Codice prodotto. 15318918
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
507-PP-7-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
Forza del campo:
100 MHz
1000 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
pezzi 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Dimensione della confezione
15318918 178 mm 527-PP-7-5 400 MHz 5 confezioni
15358768 178 mm 505-PS-7-5 100 MHz 5 confezioni
15378768 203.2 mm 505-PS-8-5 100 MHz 5 confezioni
15388768 228.6 mm 505-PS-9-5 100 MHz 5 confezioni
15308798 178 mm 506-PP-7-5 200 MHz 5 confezioni
15318798 203.2 mm 506-PP-8-5 200 MHz 5 confezioni
15308818 178 mm 507-PP-7-5 300 MHz 5 confezioni
15328818 228.6 mm 507-PP-9-5 300 MHz 5 confezioni
31877406 178 mm 526-PP-7-5 350 MHz pezzi 5
15328878 203.2 mm 526-PP-8-5 350 MHz 5 confezioni
15338918 203.2 mm 527-PP-8-5 400 MHz 5 confezioni
15348918 228.6 mm 527-PP-9-5 400 MHz 5 confezioni
15378968 178 mm 528-PP-7-5 500 MHz 5 confezioni
15388968 203.2 mm 528-PP-8-5 500 MHz 5 confezioni
15398968 228.6 mm 528-PP-9-5 500 MHz 5 confezioni
15339008 178 mm 535-PP-7-5 600 MHz 5 confezioni
15349008 203.2 mm 535-PP-8-5 600 MHz 5 confezioni
15359008 228.6 mm 535-PP-9-5 600 MHz 5 confezioni
15379028 178 mm 541-PP-7-5 800 MHz 5 confezioni
15389028 203.2 mm 541-PP-8-5 800 MHz 5 confezioni
15358738 178 mm 542-PP-7-5 1000 MHz 5 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15318918 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 664000575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.20€
    82.83€ / 5 confezioni
    Risparmia 6.37€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 25 μm
Concentricity (Metric) 25μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Product Type NMR Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 4.9635± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.2065± 0.0065mm
Forza del campo 400 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in
Spessore (sistema metrico) parete 0.38 mm
Modello 527-PP-7-5